Documenti fondamentali
AX1303
Supelco
Idrossido di ammonio
Ammonium Hydroxide
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Ammoniaca acquosa, Ammoniaca in acqua
About This Item
Formula condensata:
NH4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
35.05
Beilstein:
3587154
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Concentrazione:
28.0-30.0% NH3
agenzia:
meets USP/NF
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
pH:
>12 (20 °C in H2O, strongly alkaline)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
meets USP/NF
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
Livello qualitativo
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Tensione di vapore
635 hPa ( 20 °C)
Stato
liquid
Limite di esplosione
27 %
Concentrazione
28.0-30.0% NH3
Impurezze
≤0.002% Carbon dioxide (CO2)
≤0.1 ppm Copper (Cu)
≤0.1 ppm Nickel (Ni)
≤0.2 ppm Iron (Fe)
≤0.2 ppm Lead (Pb)
≤0.2 ppm Manganese (Mn)
≤0.3 ppm Aluminum (Al)
≤0.3 ppm Calcium (Ca)
≤0.3 ppm Chromium (Cr)
≤0.3 ppm Gold (Au)
≤0.3 ppm Magnesium (Mg)
≤0.3 ppm Potassium (K)
≤0.3 ppm Sodium (Na)
≤0.3 ppm Tin (Sn)
≤0.3 ppm Titanium (Ti)
≤0.3 ppm Zinc (Zn)
≤0.5 ppm Chloride (Cl)
≤0.5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤2 ppm Nitrate (NO3)
≤2 ppm Phosphate (PO4)
≤2 ppm Sulfate (SO4)
Residuo alla calcinazione
≤0.002%
pH
>12 (20 °C in H2O, strongly alkaline)
P. ebollizione
32 °C
Punto di fusione
-72 °C
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[NH4+].[OH-]
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
AX1303-53 is for Canada only
AX1303P-5, AX1303-57 and AX1303-75 are packaged in poly coated glass bottles
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Aluminum (Al): 0.3ppm max
Appearance: Passes test
Assay (as NH3): 28.0-30.0%
Calcium (Ca): 0.3ppm max
Carbon dioxide (CO2): 0.002% max
Chloride (Cl): 0.5ppm max
Chromium (Cr): 0.3ppm max
Copper (Cu): 0.1ppm max
Gold (Au): 0.3ppm max
Heavy metals (as Pb): 0.5ppm max
Iron (Fe): 0.2ppm max
Lead (Pb): 0.2ppm max
Magnesium (Mg): 0.3ppm max
Manganese (Mn): 0.2ppm max
Nickel (Ni): 0.1ppm max
Nitrate (NO3): 2ppm max
Phosphate (PO4): 2ppm max
Potassium (K): 0.3ppm max
Residue after ignition: 0.002% max
Sodium (Na): 0.3ppm max
Substances reducing permanganate: To pass test
Sulfate (SO4): 2ppm max
Tin (Sn): 0.3ppm max
Titanium (Ti): 0.3ppm max
Zinc (Zn): 0.3ppm max
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What are the dimensions for this drum and closure type?
    1 answer
    1. The packaging for this item consists of a 55-gallon Mauser tight head drum with a height of approximately 940 mm and a diameter of about 578 mm. The closure type is 70 x 6 mm European buttress.
      Helpful?
  2. What is the concentration for the solution?
    1 answer
    1. The concentration of this product is 14.5 M. This is an approximately 28% Ammonia solution. This converts to 56.6% Ammonium Hydroxide. The following equation is used for calculating Molarity where the concentration is given in wt %:
      [(% x d) / MW] x 10 = Molarity
      Where: % = Weight %; d = Density (or specific gravity); MW = Molecular Weight (or Formula Weight).
      The above equation can then be used to calculate the Molarity of the 56.6 wt % Ammonium Hydroxide:
      [(56.6 x 0.90) / 35.05] x 10 = 14.5 M
      This product is assigned a specification range of 28 - 30%. The molarity may be slightly higher for specific lots.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review