AX1270
Ammonium Chloride
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Ammonium Chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
meets USP/NF
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 30 °C)
Saggio
≥99.5% (silver nitrate titration)
Stato
crystals
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.01%
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
Punto di fusione
338 °C (sublimed; External MSDS)
Anioni in tracce
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl[NH4]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1