Documenti fondamentali
AQ127
Sigma-Aldrich
Anticorpo di capra anti-IgG di topo, Fc
Chemicon®, from goat
Scegli un formato
1 MG
CHF 192.00
CHF 192.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 192.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
CHF 192.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Le immunoglobuline G (IgG) sono tra le proteine​più abbondanti presenti nel siero umano, i cui normali livelli nel sangue di individui adulti sono compresi tra 8 e 17 mg/mL. Le IgG sono importanti per la difesa contro i microrganismi e vengono prodotte dai linfociti B come parte della risposta immunitaria adattativa. La molecola delle IgG ha due distinte funzioni: legarsi all′agente patogeno che ha suscitato la risposta immunitaria e reclutare cellule e molecole in grado di eliminare l'antigene. La variabilità del pool delle IgG dipende da un meccanismo di ricombinazione somatica e si stima che, in ogni individuo e in un dato momento, il numero di varianti anticorpali a diversa specificità sia pari a 1011.
Specificità
In base all′immunoelettroforesi, questo anticorpo reagisce con le catene pesanti delle IgG di topo ma non con le catene leggere della maggior parte delle immunoglobuline di topo. Non è stata rilevata reattività con le IgM né con le immunoglobuline sieriche di topo, ma è stata rilevata reattività crociata con le immunoglobuline di altre specie.
Immunogeno
Frammento Fc di IgG purificata di topo
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
L'anticorpo di capra anti-IgG di topo, Fc, è in grado di rilevare il livello delle IgG di topo e il suo uso nei saggi di ELISA, IP e WB è stato convalidato ed è descritto in letteratura.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari frammento-specifici
Stato fisico
Frammento F(ab′)2 purificato per affinità in tampone liquido a base di fosfato di sodio 0,01%, NaCl 0,25, pH 7,6, senza conservanti.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a +2-8°C in aliquote non diluite per un massimo di sei mesi, in condizioni sterili. Non congelare e scongelare.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Helena de Puig et al.
Nano today, 47, 101669-101669 (2022-11-10)
Global public health infrastructure is unprepared for emerging pathogen epidemics, in part because diagnostic tests are not developed in advance. The recent Zika, Ebola, and SARS-CoV-2 virus epidemics are cases in point. We demonstrate here that multicolored gold nanoparticles, when
Helena de Puig et al.
Bioconjugate chemistry, 28(1), 230-238 (2017-01-18)
We investigated the effect of the protein corona on the function of nanoparticle (NP) antibody (Ab) conjugates in dipstick sandwich immunoassays. Ab specific for Zika virus nonstructural protein 1 (NS1) were conjugated to gold NPs, and another anti-NS1 Ab was
Sadia Samer et al.
JCI insight, 7(21) (2022-09-21)
TGF-β plays a critical role in maintaining immune cells in a resting state by inhibiting cell activation and proliferation. Resting HIV-1 target cells represent the main cellular reservoir after long-term antiretroviral therapy (ART). We hypothesized that releasing cells from TGF-β-driven
David E Wright et al.
Frontiers in molecular biosciences, 9, 1031756-1031756 (2022-10-29)
Over-expression of genetically encoded thioredoxin reductase 1 (TrxR1) TrxR1 can be toxic to cells due to the formation of a truncated version of the enzyme. We developed a new mammalian cell-based model to investigate TrxR1 activity. Fusion of the HIV-derived
Tarana Siddika et al.
Cells, 11(23) (2022-12-12)
Protein kinase B (AKT1) is a serine/threonine kinase and central transducer of cell survival pathways. Typical approaches to study AKT1 biology in cells rely on growth factor or insulin stimulation that activates AKT1 via phosphorylation at two key regulatory sites