Documenti fondamentali
AP200P
Sigma-Aldrich
Anticorpo di capra anti-catena leggera di topo, coniugato con HRP
Chemicon®, from goat
Sinonimo/i:
Anti topo di capra con HRP, Anti topo di capra coniugato con HRP, Rivelazione della catena leggera di topo
Scegli un formato
0.4 MG
CHF 556.00
CHF 556.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
0.4 MG
CHF 556.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 556.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Le molecole degli anticorpi sono costituite tipicamente da due catene leggere legate in modo covalente a una coppia di catene pesanti. Le catene leggere sono di due tipi, indicate con le lettere dell′alfabeto greco kappa e lambda. Le catene leggere kappa e lambda sono lunghe circa 250 amminoacidi e la loro massa media è di circa 25 kDa. Il rapporto tra kappa e lambda nella popolazione delle immunoglobuline varia a seconda della specie.
Specificità
Reattività crociata minima con bovino, capra, cavallo, uomo, coniglio, ratto e pecora.
Applicazioni
L′anticorpo di capra anti-catene leggere di topo coniugato con HRP rivela i livelli di catene leggere di topo ed è stato citato in letteratura e convalidato per ELISA e WB.
Descrizione del bersaglio
25 kDa
Stato fisico
Polvere liofilizzata a partire da una soluzione contenente fosfato di sodio 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6. BSA 15 mg/mL come stabilizzante. Purificato mediante cromatografia per immunoaffinità
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Koki Ikemoto et al.
Acta histochemica et cytochemica, 54(2), 65-72 (2021-05-21)
Spontaneous Raman spectroscopy, which senses changes in cellular contents of reduced cytochrome c, could be a powerful tool for label-free evaluation of ischemic hearts. However, undetermined is whether it is applicable to evaluation of myocardial viability in ischemic hearts. To
Edward N Anderson et al.
The Journal of biological chemistry, 292(47), 19160-19178 (2017-09-20)
The family of TGF-β and bone morphogenetic protein (BMP) signaling proteins has numerous developmental and physiological roles. They are made as proprotein dimers and then cleaved by proprotein convertases to release the C-terminal domain as an active ligand dimer. Multiple
Daiki Nakatsu et al.
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 19(7), 565-581 (2014-06-04)
Tricellular tight junctions (tTJs) are specialized structural variants of tight junctions within tricellular contacts of an epithelial sheet and comprise several transmembrane proteins including lipolysis-stimulated lipoprotein receptor (angulin-1/LSR) and tricellulin. To elucidate the mechanism of its formation, we carried out
Hristo Georgiev et al.
Frontiers in immunology, 9, 714-714 (2018-04-25)
Follicular helper (TFH) and regulatory (TFR) cells are critical players in managing germinal center (GC) reactions that accomplish effective humoral immune responses. Transcriptome analyses were done comparing gene regulation of TFH and TFR cells isolated from Peyer's Patches (PP) and
Angelica P Lopez et al.
Journal of molecular biology, 428(14), 2814-2831 (2016-05-25)
The lens epithelium-derived growth factor p75 (LEDGF/p75) is a chromatin-bound protein essential for efficient lentiviral integration. Genome-wide studies have located LEDGF/p75 inside actively transcribed genes where it mediates lentiviral integration. Although its role in HIV-1 integration is clearly established, the