Documenti fondamentali
AP194P
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti IgY di pollo prodotto in asino, coniugato con HRP, preadsorbito
Chemicon®, from donkey
Sinonimo/i:
Chicken IgG
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
donkey
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
chicken
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
Questo anticorpo anti-IgY di pollo, coniugato con HRP, prodotto in asino e preadsorbito per limitare la reattività crociata con altre specie, è convalidato per l′uso nei saggi ELISA e WB per la rivelazione delle IgY di pollo.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari preadsorbiti per doppia marcatura
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Significance of soluble lectin-like oxidized LDL receptor-1 levels in systemic and coronary circulation in acute coronary syndrome.
Misaka, T; Suzuki, S; Sakamoto, N; Yamaki, T; Sugimoto, K; Kunii, H; Nakazato, K; Saitoh et al.
BioMed Research International null
Jumpei Morimoto et al.
Bioconjugate chemistry, 25(8), 1479-1491 (2014-07-31)
Molecules able to bind the antigen-binding sites of antibodies are of interest in medicine and immunology. Since most antibodies are bivalent, higher affinity recognition can be achieved through avidity effects in which a construct containing two or more copies of
Daria Picchioni et al.
Cell reports, 27(1), 40-47 (2019-04-04)
The aminoacylation of tRNAs by aminoacyl-tRNA synthetases (ARSs) is a central reaction in biology. Multiple regulatory pathways use the aminoacylation status of cytosolic tRNAs to monitor and regulate metabolism. The existence of equivalent regulatory networks within the mitochondria is unknown.
Akemi Kakino et al.
Journal of lipid research, 62, 100001-100001 (2021-01-08)
Adiponectin, an adipocyte-derived protein, has antiatherogenic and antidiabetic effects, but how it confers the atherogenic effects is not well known. To study the antiatherogenic mechanisms of adiponectin, we examined whether it interacts with atherogenic low density lipoprotein (LDL) to attenuate