AP192R
Donkey Anti-Mouse IgG Antibody, Rhodamine conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
Origine biologica
donkey
Livello qualitativo
Coniugato
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
WAVELENGTH:
Absorption peak = 550 nm, Emission peak = 570 nm.
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 500 μL of sterile distilled water.
RHODAMINE/PROTEIN:
Approximately 0.40 (A550/A280).
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3