Documenti
AP184P
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti IgG di pecora prodotto in asino, coniugato con HRP, preadsorbito
Chemicon®, from donkey
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
donkey
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
sheep
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
Rileva le IgG di pecora utilizzando questo anticorpo anti IgG di pecora prodotto in asino, coniugato con HRP, preadsorbito e validato per l'uso in ELISA & WB.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari preadsorbiti per doppia marcatura
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Abrey J Yeo et al.
Cell discovery, 1, 15025-15025 (2015-01-01)
Senataxin, defective in ataxia oculomotor apraxia type 2, protects the genome by facilitating the resolution of RNA-DNA hybrids (R-loops) and other aspects of RNA processing. Disruption of this gene in mice causes failure of meiotic recombination and defective meiotic sex
Shu Hiragi et al.
The Journal of cell biology, 221(12) (2022-10-06)
Rab5 and Rab7 are known to regulate endosome maturation, and a Rab5-to-Rab7 conversion mediated by a Rab7 activator, Mon1-Ccz1, is essential for progression of the maturation process. However, the importance and mechanism of Rab5 inactivation during endosome maturation are poorly