Documenti fondamentali
AP1142
Sigma-Aldrich
Anti-SPINK1 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Serine protease inhibitor Kazal type 1, Anti-Serine Peptidase Inhibitor Kazal Type 1
Scegli un formato
100 μG
CHF 338.00
CHF 338.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 338.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 338.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPINK1(6690)
Descrizione generale
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~18 kDa SPINK1 protein.
Recognizes the ~18 kDa SPINK1 protein in mouse kidney tissue.
This Anti-SPINK1 Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of SPINK1.
Immunogeno
Full-length, human SPINK1 (aa 1-79)
human
Applicazioni
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
Negative Control
293T cells
Positive Control
Mouse kidney tissue
Altre note
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.