ABT272
Anti-SUN2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
SUN domain-containing protein 2, Protein unc-84 homolog B, Rab5-interacting protein, Rab5IP, Sad1/unc-84 protein-like 2
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUN2(25777)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SUN2 recombinant protein (Haque, F., et al. (2010). Journal of Biol. Chem. 285(5): 3487-3498).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected SUN2 in human foreskin fibroblasts and NIH/3T3 cells (Haque, F., et al. (2010). Journal of Biol. Chem. 285(5): 3487-3498).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SUN2 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2