Passa al contenuto
MABC86
Anticorpo anti-nesprina-2, clone K20-478
clone K20-478, from mouse
Sinonimo/i:
Nesprin-2, Nuclear envelope spectrin repeat protein 2, Nucleus and actin connecting element protein, Protein NUANCE, Synaptic nuclear envelope protein 2, Syne-2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
K20-478, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
5
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
K20-478, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SYNE2(23224)
General description
La nesprina-2 (SYNE-2), da “Nuclear envelope spectrin repeat protein 2” e detta anche elemento di connessione tra nucleo e actina, mantiene l′organizzazione spaziale intracellulare interconnettendo gli organuli con il citoscheletro actinico. Interagendo con la membrana nucleare e la F-actina citoplasmatica, la nesprina-2 connette il nucleo al citoscheletro. Questa proteina è inoltre indispensabile per la migrazione del centrosoma sulla superficie apicale della cellula nelle prime fasi della ciliogenesi. La nesprina-2 è diffusamente espressa e se ne osservano livelli elevati in rene, fegato adulto e fetale, stomaco e placenta. Difetti a carico di SYNE2 sono responsabili della distrofia muscolare di Emery-Dreifuss di tipo 5 (EDMD5).
Visualizzato a circa 250 kDa. In alcuni lisati cellulari si possono osservare una o più bande non caratterizzate.
Immunogen
Proteina ricombinante marcata con tag His corrispondente alla nesprina-2 umana.
Application
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunocitochimica: questo anticorpo alla diluizione 1:50 ha permesso di rivelare la nesprina-2 in cellule HepG2 e COS-7.
Immunoprecipitazione: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha ottenuto l′immunoprecipitazione della nesprina-2 in estratti totali di cellule HEK293 transfettate con HA-MKS3. Il campione immunoprecipitato è stato sottoposto a Western blotting utilizzando un anticorpo dello stesso lotto rappresentativo (Dawe, H. R., et al. (2009). J Cell Sci. 122(Pt 15): 2716- 2626.).
Western blotting: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha identificato la nesprina-2 in estratti totali di cellule IMCDE. Livelli elevati di un′isoforma contenente ABD a 25 kDa A sono stati osservati solo in fase di post-confluenza (+72 ore); tuttavia, prima e dopo il raggiungimento della confluenza, è stata osservata una seconda isoforma maggiore contenente ABD a 55 kDa (Dawe, H. R., et al. (2009). J Cell Sci. 122(Pt 15): 2716-2626.).
Dylight® è un marchio registrato di proprietà di Thermo Fisher Scientific. Alexa Fluor è un marchio registrato di proprietà di Molecular Probes, Inc.
La proteina nesprina-2 può essere rivelata grazie a questo anticorpo monoclonale di topo anti-nesprina-2, clone K20-478, convalidato per l′uso nei saggi di Western blotting, ICC & IP.
Sotto categoria di ricerca
Citoscheletro
Physical form
Formato: purificato
IgG2bκ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Preparation Note
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule COS-7.
Western blotting: con 0,5 µg/mL di questo anticorpo è stata rivelata la nesprina-2 in 10 µg di lisato di cellule COS-7.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Legal Information
DyLight is a registered trademark of Pierce Biotechnology, Inc.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)