ABS571
Anti-3-PGDH Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
D-3-phosphoglycerate dehydrogenase, 3-PGDH
Scegli un formato
CHF 362.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 362.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
porcine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PHGDH(26227)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected 3-PGDH in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1