ABN444
Anti-Amyloid-like protein 1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
APLP-1, APLP, APLP1, Amyloid-like protein-1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APLP1(333)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Synapse & Synaptic Biology
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Amyloid-like protein 1 in 10 µg of Human Cortex tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1