ABN2266
Anti-Tentonin 3/TMEM150c
from rabbit
Sinonimo/i:
Transmembrane protein 150C, TTN3, Tentonin 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Tmem150C(231503)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Tentonin 3/TMEM150c in HEK293T cells transfected with TTN3. (Hong, G.S., et. al. (2016). Neuron. 91(1):107-18).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Tentonin 3/TMEM150c in F11 rat DRG cells (untransfected and TTN3 transfected cells) (Hong, G.S., et. al. (2016). Neuron. 91(1):107-18).
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Tentonin 3/TMEM150c in 10 µg of F11 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash