ABN174
Anti-MNX1 (HB9) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Motor neuron and pancreas homeobox protein 1, Homeobox protein HB9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MNX1(3110)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Transcription Factors
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MNX1 in 10 µg of PANC-1 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
PANC-1 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1