ABN105
Anti-Sox11 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Transcription factor SOX-11
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable (tissue)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOX11(6664)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blot Analysis: A representative lot detecte Sox-11 in human brain tissue lysate.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 mg/mL of this antibody detected Sox-11 in 10 mg of mouse brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse brain tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1