ABE600
Anti-SATB2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
DNA-binding protein SATB2, Special AT-rich sequence-binding protein 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SATB2(23314)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected SATB2 in human brain cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected SATB2 in 15 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse brain tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2