ABF199
Anti-TIM-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Hepatitis A virus cellular receptor 1, HAVcr-1, Kidney injury molecule 1, KIM-1, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 1, TIMD-1, T-cell membrane protein 1, TIM-1, TIM, KIM1, TIM1, TIMD1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HAVCR1(26762)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected TIM-1 in human uterus tissue.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TIM-1 in 15 µg of human uterus tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human uterus tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2