ABE794
Anti-PCBP4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Poly(rC)-binding protein 4, Alpha-CP4, PCBP4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PCBP4(57060)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected PCBP4 in HeLa cells.
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected PCBP4 in HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2