ABE2945
Anti-phospho EZH2 (Thr345)
Sinonimo/i:
Histone-lysine N-methyltransferase EZH2;EC:2.1.1.356;ENX-1;Enhancer of zeste homolog 2;Lysine N-methyltransferase 6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
PM
calculated mol wt 85.36 kDa
observed mol wt ~85 kDa
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
feline, frog, bovine, canine, mouse, monkey
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
Internal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr345)
Informazioni sul gene
human ... EZH2(2146)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in LNCaP cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected EZH2 phosphorylated on threonine 345 in LNCaP cell lysate, but not in lysates treated with protein phosphatase (400 units for 30 min at 30°C).
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected phospho EZH2 (Thr345) in Immunocytochemistry applications (Chen, S., et. al. (2010). Nat Cell Biol. 12(11):1108-14).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1