ABE2902
Anti-Cdc45
from rabbit
Sinonimo/i:
DNA replication protein Cdc45
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, hamster, human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
hamster ... Cdc45(100689362)
human ... CDC45(8318)
mouse ... Cdc45(12544)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cdc45 in asynchronous, go synchronized and G1 released CHO cells, immunoprecipitated CDC45 from CHO cells, HeLa and NIH3T3 (Wong, P.G., et. al. (2011). PLoS One. 6(3):e17533).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Cdc45 in 10 µg of CHO cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1