Documenti fondamentali
Z243574
Sigma-Aldrich
Aldrich® dual bank manifold with glass stopcocks
positions, 5
Sinonimo/i:
Dual Bank Manifold, Glass Stopcock Manifold, Glass Stopcocks Manifold
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’540.00
CHF 1’540.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’540.00
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
CHF 1’540.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
positions 5
Lunghezza
500 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
4 mm bore glass stopcocks.
replacement stopcock is Z681504
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)