Documenti fondamentali
Z514942
Rubber Adapter Sleeve for Kimax® High Strength Centrifuge Tube
Sinonimo/i:
45550-30
Scegli un formato
2 EA
CHF 76.20
CHF 76.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 76.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.11
CHF 76.20
Check Cart for Availability
Caratteristiche
Holds 30 mL tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 45550-30
Kimble®
tecniche
centrifugation: suitable
Applicazioni
30mL Centrifuge Tube Rubber Adapter Sleeve
Note legali
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)