ABE1436
Anti-KAT7 Antibody (HBO1 / MYST2)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Histone acetyltransferase KAT7, Histone acetyltransferase binding to ORC1, Lysine acetyltransferase 7, MOZ, YBF2/SAS3, SAS2 and TIP60 protein 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
porcine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KAT7(11143)
mouse ... Kat7(217127)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected KAT7 (HBO1/MYST2) in 10 µg of L6 rat myoblast lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1