ABE1325
Anti-FOXK1 (MNF)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Forkhead box protein K1, Myocyte nuclear factor, MNF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXK1(221937)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected FOXK1 (MNF) in human cerebral cortex, human liver, and human testis tissues.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected FOXK1 (MNF) in human cerebral cortex, human liver, and human testis tissues.
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected FOXK1 (MNF) in HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash