ABE101-S
Anti-monomethyl-Histone H3 (Lys9) Antibody, Trial Size
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
H3K9me1, Histone H3 (monomethyl K9), H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
monomethylation (Lys9)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Peptide Inhibition Analysis: 1:10,000 dilution from a representative lot was used with HeLa acid extract for peptide block analysis.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Western Blot Analysis: 0.1 µg/ml of this antibody detected Histone H3 on 10 µg of HeLa acid extract lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa acid extract lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1