Documenti fondamentali
BR27817
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 1 mL , with 0.01 mL subdivisions, type 2
Sinonimo/i:
BLAUBRAND®, Graduated Pipettes, Pipettes
Scegli un formato
12 EA
CHF 75.40
CHF 75.40
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 75.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 75.40
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Materiali
AR-Glas®
agenzia
according to DIN 12 697
Caratteristiche
class AS
graduation
Confezionamento
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
BRAND 27817
Campo di misura
accuracy: 0.01 mL
Capacità
1 mL , with 0.01 mL subdivisions
Categorie correlate
Descrizione generale
AR-Glas®, DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
Note legali
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.