Documenti fondamentali
07-354
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-acetil-istone H3 (Lys18)
serum, Upstate®
Sinonimo/i:
H3K18Ac, Histone H3 (acetyl K18)
Scegli un formato
100 μL
CHF 540.00
CHF 540.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 540.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 540.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
yeast, Saccharomyces cerevisiae, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
vertebrates (most common)
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys18)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
Descrizione generale
L′istone H3 è una delle cinque principali proteine istoniche che costituiscono la struttura della cromatina nelle cellule eucariotiche. Caratterizzato da un dominio globulare principale e da una lunga coda N terminale, H3 è coinvolto nella struttura dei nucleosomi che si organizzano nella classica struttura a ′collana di perle′.
L′acetilazione dell′istone H3 ha luogo a livello di numerose lisine situate in varie posizioni della coda istonica ed è effettuata da una famiglia di enzimi noti come istone-acetiltransferasi (HAT).
Specificità
Riconosce l′istone H3 acetilato sulla lisina 18.
Immunogeno
Peptide sintetico (GKAPRAcKQLASK-C), coniugato con KLH, corrispondente agli amminoacidi 13-23 dell'istone H3 di lievito acetilato sulla lisina 18, con l'aggiunta di una cisteina C-terminale per favorire la coniugazione
Applicazioni
Immunoprecipitazione della cromatina:
dati ottenuti con un lotto rappresentativo.
La cromatina sonicata preparata da cellule HeLa (equivalenti a 1 X 10E6 cellule/IP) è stata immunoprecipitata usando 2 µL di siero di coniglio normale o 2 µL di anti-acetil-istone H3 (Lys18) e il kit Magna ChIP A (N° Cat. 17-610). La riuscita dell′immunoprecipitazione dell'acetil-istone H3 (Lys18)è stata confermata mediante qPCR utilizzando primer di controllo specifici per la regione del promotore del gene GADPH umano come locus positivo e i primer della β-globina come locus negativo. I dati sono presentati come input percentuale di ciascun campione IP rispetto all′input di cromatina per ciascun amplicone e campione CHIP come indicato.
Per la descrizione dell'esperimento, consultare il protocollo del kit EZ-Magna ChIP A (N° Cat. 17-408) o EZ-ChIP (N° Cat. 17-371).
ChIP-sequenziamento:
Dati ottenuti da un lotto rappresentativo. L′immunoprecipitazione della cromatina è stata ottenuta con il kit Magna ChIP HiSens (N° Cat. 17-10460), 2 μg di anticorpo anti-acetil-istone H3 (Lys18) (N° Cat. 07-354), 20 µL di sferette con Proteina A/G e cromatina trattata con formaldeide (crosslinked) ottenuta da 1e6 cellule HeLa, seguita da purificazione del DNA su sferette magnetiche. Le librerie sono state preparate da campioni di DNA input e ChIP usando protocolli standard con adattatori Illumina contrassegnati da codici a barre e analizzati nello strumento Illumina HiSeq. Gli oltre 10 milioni di letture contenute nei file FastQ del sequenziatore sono stati mappati usando il sistema di allineamento Bowtie (http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml) dopo rimozione dei tag con TagDust (http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/). I picchi sono stati identificati usando MACS (http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/) e i picchi e i reads sono stati visualizzati sotto forma di track personalizzata sul Genome Browser dell′UCSC (http://genome.ucsc.edu) da file nei formati BigWig e BED.
Analisi di Western blotting:
Dati ottenuti con un lotto rappresentativo.
L'istone H3 ricombinante (corsia 1, N° Cat. 14-494) e proteine estratte con acido di cellule HeLa (N° Cat. 17-305) trattate (corsia 2) e non trattate (corsia 3) con butirrato di sodio sono stati esposti all'anticorpo anti-acetil-istone H3 (Lys18) (diluizione 1:10.000).
La freccia indica l'acetil-istone H3 (Lys18) (17 kDa).
Dot blot:
Dati ottenuti con un lotto rappresentativo.
Quantità pari a 40 ng e 4 ng di peptidi istonici con varie modificazioni (vedere tabella 1) sono state trasferite su una membrana di PVDF ed esposte all'anticorpo anti-acetil-istone H3 (Lys18) (diluizione 1:5.000). Le proteine sono state visualizzate mediante un anticorpo di capra anti-IgG di coniglio coniugato con HRP e un sistema di rivelazione per chemiluminescenza. L'immagine è stata ottenuta con 60 secondi di esposizione.
L′anticorpo anti-acetil-istone H3 (Lys18) (anticorpo policlonale di coniglio) è convalidato per l′uso nei saggi di ChIP e WB per la rivelazione dell'acetil-istone H3 (Lys18), noto anche come H3K18Ac, istone H3 (acetil K18).
Qualità
Valutata di routine mediante immunoblotting su proteine estratte con acido di cellule HeLa trattate con butirrato di sodio
Descrizione del bersaglio
17 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-1107
Stato fisico
100 μL di siero di coniglio contenente azoturo di sodio 0,05% e glicerolo 30%.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Inducible activation of Cre recombinase in adult mice causes gastric epithelial atrophy, metaplasia and regenerative changes in the absence of "floxed" alleles.
Huh WJ, Mysorekar IU, Mills JC
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology null
Paola Y Bertucci et al.
Nucleic acids research, 41(12), 6072-6086 (2013-05-04)
Steroid receptors were classically described for regulating transcription by binding to target gene promoters. However, genome-wide studies reveal that steroid receptors-binding sites are mainly located at intragenic regions. To determine the role of these sites, we examined the effect of
Nucleosome competition reveals processive acetylation by the SAGA HAT module.
Ringel, AE; Cieniewicz, AM; Taverna, SD; Wolberger, C
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
B Ruthrotha Selvi et al.
The Journal of biological chemistry, 285(10), 7143-7152 (2009-12-22)
Methylation of the arginine residues of histones by methyltransferases has important consequences for chromatin structure and gene regulation; however, the molecular mechanism(s) of methyltransferase regulation is still unclear, as is the biological significance of methylation at particular arginine residues. Here
H Ogiwara et al.
Oncogene, 30(18), 2135-2146 (2011-01-11)
Non-homologous end joining (NHEJ) is a major repair pathway for DNA double-strand breaks (DSBs) generated by ionizing radiation (IR) and anti-cancer drugs. Therefore, inhibiting the activity of proteins involved in this pathway is a promising way of sensitizing cancer cells