ABC1435M
Anti-ALIX
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Programmed cell death 6-interacting protein, PDCD6-interacting protein, ALG-2-interacting protein 1, ALG-2-interacting protein X, Hp95
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDCD6IP(10015)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected ALIX in Immunocytochemistry applications (Morita, E., et. al. (2007). EMBO J. 26(19):4215-27).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ALIX in Western Blotting applications (Morita, E., et. al. (2007). EMBO J. 26(19):4215-27; Sandrin, V., et. al. (2013). Retrovirology. 10:104; Mercenne, G., et. al. (2015). Elife. 4; Zhai, Q., et. al. (2011). J Virol. 85(1):632-7).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ALIX in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1