AB9276
Anti-Filamin B Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FLNB(2317)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeleton
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cells
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2