AB9076
Anticorpo anti-recettore 3 dell'IP3
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Inositol 1,4,5-Trisphosphate Receptor 3
Scegli un formato
CHF 412.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 412.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITPR3(3710)
mouse ... Itpr3(16440)
rat ... Itpr3(25679)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Trasduzione del segnale
Lipidi nella trasduzione del segnale
Immunocitochimica: 1:1,000
Immunoistochimica: 1:1,000 tutta la notte a 2-8°C utilizzando un anticorpo secondario con marcatura fluorescente. Fissativo suggerito: paraformaldeide 4%, PBS 0,1 M (un'ora). Metodo di permeabilizzazione suggerito: Triton X-100 allo 0,05% in tampone di diluizione. Tampone di blocking suggerito: 10% siero normale di capra normale (o dello stesso ospite dell'anticorpo secondario),1% BSA, in 0,1 M PBS. Tampone di diluizione suggerito: 1% siero normale di capra (o dello stesso ospite dell'anticorpo secondario), 1% BSA, in 0,1 M PBS.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Western blotting = pancreas di topo adulto
IHC = epatociti di topo adulto (usare cellule granulari di cervelletto di topo adulto come controllo negativo).
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1