Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IF, IHC, IP, WB
Citations:
17
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, hamster, human, monkey, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITPR2(3709)
Immunogen
Peptide sintetico corrispondente alla porzione C-terminale del recettore di tipo II di ratto
Application
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Trasduzione del segnale
L′anticorpo anti-recettore per IP3 di tipo II rileva il livello del recettore per IP3 di tipo II & è descritto in letteratura & convalidato per l′uso nei saggi di IC, IF, IH, IP & WB.
Sottocategoria di ricerca
GPCR, cAMP/cGMP & trasduzione del segnale del calcio
GPCR, cAMP/cGMP & trasduzione del segnale del calcio
Western blotting: 1:50 - 1:100 (rivela una banda a 260 kDa)
Immunofluorescenza: 1:10 - 1:20
Immunoprecipitazione
Immunocitochimica: noto per dare positività nelle linee cellulari AR4-2J, HL-60, COS-I, HEK-293 e RBL-2H3.
Immunoistochimica: i fissativi paraformaldeide e metanolo sono efficaci.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Immunofluorescenza: 1:10 - 1:20
Immunoprecipitazione
Immunocitochimica: noto per dare positività nelle linee cellulari AR4-2J, HL-60, COS-I, HEK-293 e RBL-2H3.
Immunoistochimica: i fissativi paraformaldeide e metanolo sono efficaci.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Biochem/physiol Actions
L′anticorpo di coniglio anti-recettore di tipo II per l′inositolo 1,4,5-trifosfato (IP3R) è mirato contro un peptide sintetico corrispondente alla regione carbossi-terminale del recettore di tipo II di ratto. L′anticorpo mostra reattività per IP3R di tipo II di ratto, topo, uomo, criceto e scimmia.
Physical form
Purificato per affinità con l′immunogeno immobilizzato. Liquido, in tampone PBS contenente BSA allo 0,05%, glicerolo al 10% e azoturo di sodio allo 0,005%. Attenzione: l′azoturo di sodio è pericoloso. MSDS disponibile su richiesta.
Preparation Note
Conservare congelato a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2