AB9014
Anti-Chx10 Antibody, CT
Chemicon®, from sheep
Sinonimo/i:
Hox-10, Ocular Retardation, C. Elegans ceh-10 Homeo Domain Containing Homolog
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, bovine, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VSX2(338917)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2