SAB4701071
Monoclonal Anti-CD57-APC antibody produced in mouse
clone TB01
Sinonimo/i:
3-O-sulfoglucuronic acid beta1-3 Gal beta1-4 GlcNAc, HNK1, LEU7
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TB01, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
tecniche
flow cytometry: 10 μL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2