AB758B
Anti-Collagen Type I Antibody, biotin conjugated
Chemicon®, from goat
Sinonimo/i:
Anti-CAFYD, Anti-EDSARTH1, Anti-EDSC, Anti-OI1, Anti-OI2, Anti-OI3, Anti-OI4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
bovine, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Compatibilità
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL1A1(1277)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA: 1:1,000-4,000
Indirect immunohistochemistry (frozen sections only): 1:20-1:40
The non-biotinylated version (Cat. # AB758) reacts with human collagen I in reduced westerns with supernatant samples from serum-free cultures of human fibroblasts , and has been cited for use in WB applications (PMID: 20089870)
Not recommended for paraffin tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2