Merck
AB745
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-CAFYD, Anti-EDSARTH1, Anti-EDSC, Anti-OI1, Anti-OI2, Anti-OI3, Anti-OI4
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
28
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Anticorpo anti-collagene di tipo I, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin (Semi-purified)
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
suitability
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Immunogen
Collagene di tipo I di placenta umana
Application
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
ELISA su collagene di tipo I umano: 1: 4.000.
Visualizzazione in microimmunofluorescenza indiretta di collagene di tipo I su sezioni di tessuto umano tagliate al criostato o su cellule in coltura: 1:10-1:40.
Western blotting: 1:200.
Non raccomandato per l′uso su tessuti trattati con paraffina.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Questo anticorpo anti-collagene di tipo I è convalidato per l′uso nei saggi di ELISA, WB e IH per la rivelazione del collagene di tipo I.
Sottocategoria di ricerca
Proteine dell′ECM
Biochem/physiol Actions
Riconosce il collagene di tipo I umano; attesa una certa reattività crociata con altre proteine.
Physical form
Formato: semi-purificato
Frazione immunoglobulinica ottenuta per precipitazione in solfato d′ammonio e cromatografia su DEAE-cellulosa dell'antisiero isolato mediante preadsorbimento crociato su albumina umana, immunoglobuline e collagene di tipo III, IV e V immobilizzati su membrana.
Prodotto liquido in cloruro di sodio 0,15 M, fosfato di sodio 10 mM, pH 7,5, e con gli stabilizzanti mannitolo 0,1% e destrano 0,1%. Senza conservanti.
Precipitazione in solfato d′ammonio seguita da cromatografia su DEAE e dall'immunorivelazione
Preparation Note
A -20°C si conserva per 2 anni dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare e ricongelare ripetutamente. Per recuperare quanto più prodotto possibile, centrifugare il contenitore originale dopo lo scongelamento e prima di rimuovere il tappo.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo anti-collagene di tipo I
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c