AB748
Anti-Collagen Type IV Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Compatibilità
not suitable for Western blot
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL4A1(1282)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Indirect immunofluorescent visualization of collagen type IV on cryostat sections of human tissue: 1:20-1:40, fresh frozen or acetone fixed specimens only.
Dot and slot blots: 1:300.
Not recommended for use in Western blot, or for use on paraffin-embedded tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2