SAB4200500
Anti-Collagen IV antibody, Mouse monoclonal
clone J3-2, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-COL4, Monoclonal Anti-Collagen IV antibody produced in mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
J3-2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, rat, dog, bovine, human, monkey
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 2.0-4.0 μg/mL using human liver tissue sections.
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using human placenta extracts.
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL4A1(1282)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- in the immunohistochemical staining
- in the immunostaining
- in the immunofluorescence detection
- as a secondary antibody in the western blot analysis
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2