Documenti
AB6046
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Cytoplasmic FMR1-interacting protein 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
cytoplasmic FMR1 interacting protein 1, Specifically Rac1-associated protein 1, cytoplasmic FMRP interacting protein 1, cytoplasmic FMR1-interacting protein 1, selective hybridizing clone
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SRA1(10011)
Descrizione generale
La proteina CYFIP1 (cytoplasmic FMR1-interacting protein 1 o proteina citoplasmatica 1 che interagisce con FMR1) è un membro della famiglia CYFIP. È un componente del complesso CYFIP1-EIF4E-FMR1, un complesso che si lega al cappuccio dell'mRNA e media la repressione traduzionale. All'interno del complesso, la proteina CYFIP1 funge da adattatore tra gli altri due componenti e regola positivamente l'attività di repressione della traduzione di FMR1. Regola la morfogenesi epiteliale, lega l'F-actina ed ha un ruolo nello sviluppo e nella crescita di assoni, lamellipodi, protrusioni e increspature di membrana (“ruffles”). Attraverso la sua interazione con RAC1, CYFIP1 regola l'attività dei membri della famiglia WASP. CYFIP1 è stata associata alle sindromi di Prader-Willi/Angelman e si pensa possa avere un ruolo nell'autismo.
Immunogeno
Epitopo: non noto
Peptide lineare corrispondente a una sequenza interna (a.a.519-532) della proteina citoplasmatica 1 che interagisce con FMR1 umana coniugato con KLH.
Applicazioni
Analisi mediante Western blotting (Snap i.d.) : 5 µg/mL di un lotto precedente hanno rilevato CYFIP1 in 10 µg di lisato di cellule HeLA.
Analisi immunocitochimica: una diluizione 1:500 da un lotto precedente ha rilevato CYFIP1 in cellule NIH/3T3, HeLa e A431.
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Signaling
Rileva CYFIP1 utilizzando l′ anticorpo anti-proteina citoplasmatica 1 che interagisce con FMR1, validato per l'uso in WB & IC.
Sottocategoria di ricerca
Trasduzione del segnale a livello di citoscheletro
Qualità
Testato con metodica Western blotting su lisati di cellule HeLa.
Analisi con metodica Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1 µg/mL ha rivelato la proteina CYFIP1 (proteina citoplasmatica 1 che interagisce con FMR1) in 10 µg di lisato di cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
~ 154 kDa osservati. Sono note tre isoforme con MW calcolati di 51 kDa, 94 kDa e 145 kDa. In alcuni lisati sono state osservate isoforme aggiuntive.
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificazione per affinità
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule HeLa.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Agustin Gonzalez-Vicente et al.
Nutrients, 9(8) (2017-08-17)
Fructose-enriched diets cause salt-sensitive hypertension. Proximal tubules (PTs) reabsorb 70% of the water and salt filtered through the glomerulus. Angiotensin II (Ang II) regulates this process. Normally, dietary salt reduces Ang II allowing the kidney to excrete more salt, thereby
Gilles Gouspillou et al.
Scientific reports, 5, 8717-8717 (2015-03-04)
Anticancer treatments for childhood acute lymphoblastic leukaemia (ALL) are highly effective but are now implicated in causing impaired muscle function in long-term survivors. However, no comprehensive assessment of skeletal muscle mitochondrial functions in long-term survivors has been performed and the
Heba Elsayed et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 784-784 (2020-08-06)
Following peripheral nerve injury, a sequence of events termed Wallerian degeneration (WD) takes place at the distal stump in order to allow the regenerating axons to grow back toward the target organs. Schwann cells (SCs) play a lead role in
Surya Nagaraja et al.
Cancer cell, 31(5), 635-652 (2017-04-25)
Diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG) is a fatal pediatric cancer with limited therapeutic options. The majority of cases of DIPG exhibit a mutation in histone-3 (H3K27M) that results in oncogenic transcriptional aberrancies. We show here that DIPG is vulnerable to
Ruiying Ma et al.
Animal cells and systems, 27(1), 93-101 (2023-04-01)
Cytoplasmic FMR1-interacting protein 2 (CYFIP2) is an evolutionarily conserved multifunctional protein that regulates the neuronal actin cytoskeleton, mRNA translation and transport, and mitochondrial morphology and function. Supporting its critical roles in proper neuronal development and function, human genetic studies have