AB5930
Anti-Potassium Channel ERG1 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Ether-a-go-go-related Gene Product, HERG1, MERG1, RERG1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNH2(3757)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry
Immunohistochemistry on 4% paraformaldehyde fixed tissues.
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Positive control tissue: Heart
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2