AB5757
Anti-Presenilin 1 Antibody
Chemicon®, from chicken
Scegli un formato
CHF 288.00
Spedizione prevista il19 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 288.00
Spedizione prevista il19 aprile 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PSEN1(5663)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry: not tested. It is recommended that you try the antibody at 1:50-1:500.
ELISA: 1:1,000-1:4,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2