Z136255
Tubing sizer
determines I.D. and O.D. of glass tubing, test tubes, etc
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art
Campo di misura
1.5-16 mm
Lungh. × Largh. × Alt.
120 mm × 50 mm × 12 mm
Descrizione generale
Determines I.D. and O.D. of glass tubing, test tubes, etc. For I.D., select the closest pin size; for O.D., choose closest well size.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)