AB5675
Anticorpo anti-recettore metabotropico del glutammato 5, coinvolto nel meccanismo del dolore
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Metabotropic glutamate receptor 5, Metabotropic Glutamate Receptor 5 Antibody, mGluR5, Anti-mGluR5
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology)
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRM5(2915)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscienze
Neurotrasmettitori & recettori
Immunoistochimica: 0,1-0,2 μg/mL su sezioni di cervello di ratto e topo fissate in paraformaldeide 4% contenente acido picrico saturo 15% in tampone fosfato 0,1 M, pH 7,4.
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:50 ha permesso di rivelare il recettore metabotropico del glutammato 5 in tessuto di colon di ratto e di rombencefalo di topo.
Qualità
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 2,0 µg/mL ha permesso di rivelare il recettore metabotropico del glutammato 5 in 10 µg di preparazioni microsomiali di lisato di tessuto cerebrale di ratto.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Tessuto cerebrale
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2