Merck
1577008
USP
Propilparabene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Propil 4-idrossibenzoato, Estere propilico dell’acido 4-idrossibenzoico, Propil parabene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOC6H4CO2CH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1103245
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
parabens
manufacturer/tradename
USP
mp
95-98 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
InChI key
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea di emissione. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto inclusi gli SDS e qualsiasi altro opuscolo informativo sono stati sviluppati e pubblicati con il consenso dell′Autorità della Farmacopea di emissione.Per ulteriori informazioni e supporto visitare il sito web della Farmacopea di emissione.
Application
Propilparabene standard di riferimento USP, per uso in test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP. Da utilizzare anche con monografie USP, quali:
  • Propilparabene sodico
  • Cloruro di sodio batteriostatico iniezione
  • Clorambucile compresse
  • Desametasone soluzione orale
  • Aripiprazolo compresse
  • Butilparabene
Analysis Note
Questi prodotti sono esclusivamente per test e saggi. Non sono destinati alla somministrazione a umani o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare o curare malattie di nessun genere.​
Other Notes
Si potrebbero applicare restrizioni alle vendite.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propilparabene
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
356.0 °F
flash_point_c
180 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)