AB4350
Anti-PRDM14 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
PR domain zinc finger protein 14, PR domain-containing protein 14
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRDM14(63978)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected PRDM14 in 10 µg of human lung tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1