Documenti fondamentali
D-052
Supelco
N-Desmethyltapentadol solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
CHF 460.00
CHF 460.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 460.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H21NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.31
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 460.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC[C@H]([C@@H](C)CNC)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C13H21NO/c1-4-13(10(2)9-14-3)11-6-5-7-12(15)8-11/h5-8,10,13-15H,4,9H2,1-3H3/t10-,13+/m0/s1
PQQINTFVECNXLC-GXFFZTMASA-N
Descrizione generale
N-Desmethyltapentadol is a primary urinary and blood metabolite of the analgesic tapentadol (Nucynta®). This certified reference solution is suitable for numerous GC/MS or LC/MS applications from pharmaceutical testing and prescription pain monitoring to forensic analysis or clinical toxicology. Tapentadol is prescribed for treatment of both acute and chronic pain.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nucynta is a registered trademark of Johnson & Johnson
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)