Documenti fondamentali
AB3375
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-NFκB p65, fosfo-specifico (Ser276)
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-Anti-CMCU, Anti-Anti-NFKB3, Anti-Anti-p65
Scegli un formato
100 μL
CHF 449.00
CHF 449.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 449.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 449.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer276)
Informazioni sul gene
human ... NFKB1(4790)
Specificità
Subunità p65 di NFkappaB, con fosfoSer276. Al Western blotting, l′anticorpo mostra reattività minima con la subunità p65 non fosforilata e nel saggio ELISA reattività minima con la forma non fosforilata del peptide immunogeno.
Immunogeno
Epitopo: fosfo-specifico (Ser276)
Peptide sintetico ottenuto dalla subunità p65 di NFkappaB, con fosfoSer276.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anticorpo anti-subunità p65 di NFκB, fosfo-specifico (Ser276) è un anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che permette di rivelare la subunità p65 di NFκB ed è stato convalidato nei saggi di ELISA & WB.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Western blotting: 1: 1.000. Si osserva una banda a 65 kDa rispetto alla subunità p65 umana. Come controllo positivo si possono usare cellule HeLa o cellule KBM-5 inducibili da TNF.
ELISA: 1:10.000-1:30.000
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Stato fisico
Siero di coniglio. Liquido contenente azoturo di sodio 0,1%.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20 °C in aliquote non diluite per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
John A Marwick et al.
Cell death & disease, 9(6), 665-665 (2018-06-06)
Apoptotic cells modulate the function of macrophages to control and resolve inflammation. Here, we show that neutrophils induce a rapid and sustained suppression of NF-κB signalling in the macrophage through a unique regulatory relationship which is independent of apoptosis. The
Terri Phua et al.
Scientific reports, 7, 44351-44351 (2017-03-14)
Many gastrointestinal diseases exhibit a protracted and aggravated inflammatory response that can lead to hypercytokinaemia, culminating in extensive tissue damage. Recently, angiopoietin-like 4 (ANGPTL4) has been implicated in many inflammation-associated diseases. However, how ANGPTL4 regulates colonic inflammation remains unclear. Herein
Monica Castellucci et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 136(3), 781-791 (2015-06-06)
IL-10 is well known for its ability to block the expression and production of numerous proinflammatory cytokines, in this manner preventing the development of excessive or chronic immune activation. IL-10-induced transcriptional repression of CXCL8 and TNFA genes consists of 2