632589
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
128-132 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccccc1-c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C13H9NOS/c15-11-7-3-1-5-9(11)13-14-10-6-2-4-8-12(10)16-13/h1-8,15H
MVVGSPCXHRFDDR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)