AB2043
Anti-Elastin Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-Elastin, Anti-Elastin Antibody, Elastin Detection Antibody
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Non deve reagire con
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ELN(2006)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Radioimmunoassay
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Control tissue: human skin or liver
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1