AB19167
Anti-MMP-2 Antibody, whole molecule
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
72 kDa gelatinase, 72kD type IV collagenase, Gelatinase A, Matrix metalloproteinase-2, collagenase type IV-A, matrix metallopeptidase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase), matrix metalloproteinase 2, matrix metalloproteinase 2 (g
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
bovine, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
human ... MMP2(4313)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
10-20 µg/mL of a previous lot was kept for 30 min at RT. No special pretreatment is required for staining formalin-fixed paraffin-embedded sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Qualità
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected MMP-2 on 10 µg of PC12 lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Positive control: Conditioned, serum-free medium from TPA-treated human fetal lung (HFL-1) cells. Placenta or bladder, breast, or ovarian carcinomas.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13