AB1871
Anti-Caspase 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
ICE
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CASP1(834)
mouse ... Casp1(12362)
rat ... Casp1(25166)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Immunoprecipitation: 4-8 μg/mL
Immunofluorescence: 10-20 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2